Stampa…
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346045-1G OR346045-500MG
APOSOR346045-1GEA 0 EUR
APOSOR346045-1G APOSOR346045-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-[(furan-2-ylmethyl)amino]ethylidene]hydrazinecarboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₈H₂₂ClN₃O₃
Peso molecolare: 363,85 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568259
CAS Number: 1053657-85-4