Stampa…
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346043-1G OR346043-500MG
APOSOR346043-1GEA 0 EUR
APOSOR346043-1G APOSOR346043-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₂
Peso molecolare: 303,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568257
CAS Number: 1053657-71-8