Stampa…
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346041-1G OR346041-500MG
APOSOR346041-1GEA 0 EUR
APOSOR346041-1G APOSOR346041-500MG
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylamino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₉H₂₉N₃O₃
Peso molecolare: 347,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568254
CAS Number: 1053657-57-0