Stampa…
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346040-1G OR346040-500MG
APOSOR346040-1GEA 0 EUR
APOSOR346040-1G APOSOR346040-500MG
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-phenylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Peso molecolare: 235,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568253
CAS Number: 159016-25-8