Stampa…
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346037-1G OR346037-500MG
APOSOR346037-1GEA 0 EUR
APOSOR346037-1G APOSOR346037-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropylaminoethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₂ClN₃O₂
Peso molecolare: 323,83 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568250
CAS Number: 1053657-43-4