Stampa…
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346035-1G OR346035-500MG
APOSOR346035-1GEA 0 EUR
APOSOR346035-1G APOSOR346035-500MG
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylamino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₃N₃O₂
Peso molecolare: 289,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568248
CAS Number: 1053657-34-3