Stampa…
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346032-1G OR346032-500MG
APOSOR346032-1GEA 0 EUR
APOSOR346032-1G APOSOR346032-500MG
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclobutylamino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₇H₂₅N₃O₃
Peso molecolare: 319,41 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568244
CAS Number: 1053657-19-4