Stampa…
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346031-1G OR346031-500MG
APOSOR346031-1GEA 0 EUR
APOSOR346031-1G APOSOR346031-500MG
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopentylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₂₅N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568242
CAS Number: 1053657-10-5