Stampa…
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
OR346019-1G OR346019-5G
APOSOR346019-1GEA 114 EUR
APOSOR346019-1G APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Formula: C₁₂H₂₅N₃O₂
Peso molecolare: 243,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808578
CAS Number: 373608-48-1