Stampa…
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346017-1G OR346017-500MG
APOSOR346017-1GEA 0 EUR
APOSOR346017-1G APOSOR346017-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-chlorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 269,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568197
CAS Number: 1053656-11-3