N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346016-1G
OR346016-500MG
APOSOR346016-1GEA
0
EUR
APOSOR346016-1G
APOSOR346016-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-dichlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula:
C₁₃H₁₇Cl₂N₃O₃ Peso molecolare: 334,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10568196 CAS Number: 1053656-08-8 |