Stampa…
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346015-1G OR346015-500MG
APOSOR346015-1GEA 0 EUR
APOSOR346015-1G APOSOR346015-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 283,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568195
CAS Number: 1053656-05-5