Stampa…
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346013-1G OR346013-500MG
APOSOR346013-1GEA 0 EUR
APOSOR346013-1G APOSOR346013-500MG
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-naphthalen-2-ylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₁₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568193
CAS Number: 1053655-99-4