Stampa…
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346012-1G OR346012-500MG
APOSOR346012-1GEA 0 EUR
APOSOR346012-1G APOSOR346012-500MG
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(2-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Peso molecolare: 299,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568189
CAS Number: 1053655-91-6