Stampa…
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346009-1G OR346009-500MG
APOSOR346009-1GEA 0 EUR
APOSOR346009-1G APOSOR346009-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenoxy)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
Peso molecolare: 299,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568185
CAS Number: 1053655-81-4