Stampa…
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346008-1G OR346008-500MG
APOSOR346008-1GEA 0 EUR
APOSOR346008-1G APOSOR346008-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-methoxyphenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₄H₂₁N₃O₃
Peso molecolare: 279,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568184
CAS Number: 1053655-79-0