Stampa…
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346006-1G OR346006-500MG
APOSOR346006-1GEA 0 EUR
APOSOR346006-1G APOSOR346006-500MG
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-p-tolylmethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568182
CAS Number: 1053655-75-6