Stampa…
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346005-1G OR346005-500MG
APOSOR346005-1GEA 0 EUR
APOSOR346005-1G APOSOR346005-500MG
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(4-methoxyphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₃
Peso molecolare: 265,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568181
CAS Number: 1053655-73-4