Stampa…
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346004-1G OR346004-500MG
APOSOR346004-1GEA 0 EUR
APOSOR346004-1G APOSOR346004-500MG
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 283,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568180
CAS Number: 159016-24-7