Stampa…
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346002-1G OR346002-500MG
APOSOR346002-1GEA 0 EUR
APOSOR346002-1G APOSOR346002-500MG
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-p-tolylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₄H₂₁N₃O₂
Peso molecolare: 263,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568177
CAS Number: 159016-23-6