Stampa…
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346001-1G OR346001-500MG
APOSOR346001-1GEA 0 EUR
APOSOR346001-1G APOSOR346001-500MG
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenylethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568176
CAS Number: 159016-22-5