Stampa…
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346000-1G OR346000-500MG
APOSOR346000-1GEA 0 EUR
APOSOR346000-1G APOSOR346000-500MG
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-phenoxyethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₃
Peso molecolare: 265,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568175
CAS Number: 1053655-67-6