Stampa…
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
OR345708-1G OR345708-250MG OR345708-5G
APOSOR345708-1GEA 152 EUR
APOSOR345708-1G APOSOR345708-250MG APOSOR345708-5G
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-2-bromo-5-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₃
Peso molecolare: 220,0207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09743496
CAS Number: 1060816-22-9