Stampa…
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
OR345618-25G OR345618-100G OR345618-5G
APOSOR345618-25GEA 270 EUR
APOSOR345618-25G APOSOR345618-100G APOSOR345618-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane 97%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formula: C₁₁H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 216,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671489
CAS Number: 51857-17-1