Stampa…
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345555-1G OR345555-5G
APOSOR345555-1GEA 52.2 EUR
APOSOR345555-1G APOSOR345555-5G
5,6-Dibromopyridin-3-amine 95+%
5,6-Dibromopyridin-3-amine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110698
CAS Number: 53242-19-6