4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR345551-1G
OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA
945
EUR
APOSOR345551-1G
APOSOR345551-250MG
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Peso molecolare: 172,57 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11215572 CAS Number: 23056-35-1 |