Stampa…
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-hydroxy-5-nitropyridine
OR345542-1G OR345542-250MG
APOSOR345542-1GEA 246 EUR
APOSOR345542-1G APOSOR345542-250MG
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol 95%
4-Amino-5-nitro-2-pyridinol
Formula: C₅H₅N₃O₃
Peso molecolare: 155,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040284
CAS Number: 99479-77-3