Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345523-1G OR345523-5G
APOSOR345523-1GEA 65.5 EUR
APOSOR345523-1G APOSOR345523-5G
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839270
CAS Number: 856834-95-2