2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Diamino-2,6-dichloropyridine
OR345506-1G
OR345506-250MG
APOSOR345506-1GEA
149
EUR
APOSOR345506-1G
APOSOR345506-250MG
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine 98%
2,6-Dichloropyridine-3,4-diamine
Formula:
C₅H₅Cl₂N₃ Peso molecolare: 178,0200 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697689 CAS Number: 101079-63-4 |