Stampa…
4'-(Methylthio)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
OR3455-100G OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-100GEA 87 EUR
APOSOR3455-100G APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Formula: C₉H₁₀OS
Punto di ebollizione: 135 °C/1mmHg
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039835
CAS Number: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1