Stampa…
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-methyl-3-pyridinol, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-ol
OR345498-1G OR345498-250MG OR345498-5G
APOSOR345498-1GEA 234 EUR
APOSOR345498-1G APOSOR345498-250MG APOSOR345498-5G
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine 96%
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Peso molecolare: 143,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519295
CAS Number: 54232-03-0