Stampa…
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-iodopyridine
OR345478-1G OR345478-10G OR345478-5G
APOSOR345478-1GEA 74.2 EUR
APOSOR345478-1G APOSOR345478-10G APOSOR345478-5G
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine 98%
4-Chloro-5-iodopyridin-2-amine
Formula: C₅H₄ClIN₂
Peso molecolare: 254,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977433
CAS Number: 670253-37-9