Stampa…
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345470-25G OR345470-5G
APOSOR345470-25GEA 380 EUR
APOSOR345470-25G APOSOR345470-5G
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95+%
4-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07437841
CAS Number: 97944-43-9