Stampa…
5-Nitropyridin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-nitropyridine
OR345456-1G OR345456-250MG
APOSOR345456-1GEA 236 EUR
APOSOR345456-1G APOSOR345456-250MG
5-Nitropyridin-3-amine 98%
5-Nitropyridin-3-amine
Formula: C5H5N3O2
Peso molecolare: 139,1121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114212
CAS Number: 934-59-8