Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR345455-25G OR345455-5G OR345455-1G
APOSOR345455-25GEA 226 EUR
APOSOR345455-25G APOSOR345455-5G APOSOR345455-1G
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine 99%
5-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂BrClIN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688585
CAS Number: 928653-73-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III