Stampa…
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345449-1G OR345449-5G
APOSOR345449-1GEA 53.9 EUR
APOSOR345449-1G APOSOR345449-5G
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972416
CAS Number: 89694-10-0