Stampa…
4-Bromo-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345446-1G OR345446-5G
APOSOR345446-1GEA 42.2 EUR
APOSOR345446-1G APOSOR345446-5G
4-Bromo-3-iodopyridine
4-Bromo-3-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04112578
CAS Number: 89167-20-4