Stampa…
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345437-25G OR345437-5G
APOSOR345437-25GEA 165 EUR
APOSOR345437-25G APOSOR345437-5G
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834773
CAS Number: 874472-98-7