Stampa…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345432-1G OR345432-5G
APOSOR345432-1GEA 90.2 EUR
APOSOR345432-1G APOSOR345432-5G
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C6H5ClN2O2
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264291
CAS Number: 866807-27-4