Stampa…
3-Amino-o-anisic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-o-anisic acid, 3-Amino-2-methoxybenzoic acid
OR345431-1G OR345431-25G OR345431-5G
APOSOR345431-1GEA 72.7 EUR
APOSOR345431-1G APOSOR345431-25G APOSOR345431-5G
3-Amino-o-anisic acid 96%
3-Amino-o-anisic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09701221
CAS Number: 861306-04-9