Stampa…
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2-bromo-3-nitropyridine
OR345421-1G OR345421-100MG OR345421-250MG
APOSOR345421-1GEA 216 EUR
APOSOR345421-1G APOSOR345421-100MG APOSOR345421-250MG
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine 97%
2-Bromo-3-nitropyridine-4-amine
Formula: C₅H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 218,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656226
CAS Number: 84487-14-9