Stampa…
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR345420-1G OR345420-250MG
APOSOR345420-1GEA 219 EUR
APOSOR345420-1G APOSOR345420-250MG
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
2,3-Dichloro-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08669402
CAS Number: 83732-68-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III