Stampa…
3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345416-25G OR345416-100G
APOSOR345416-25GEA 219 EUR
APOSOR345416-25G APOSOR345416-100G
3-Bromo-4-methoxypyridine 98%
3-Bromo-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05664024
CAS Number: 82257-09-8