Stampa…
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345414-10G OR345414-25G OR345414-5G
APOSOR345414-10GEA 177 EUR
APOSOR345414-10G APOSOR345414-25G APOSOR345414-5G
2,5-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,5-Dichloro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Peso molecolare: 273,8900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185538
CAS Number: 796851-03-1