Stampa…
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-1-benzenesulphonyl-7-azaindole, 4-Chloro-1-(phenylsulphonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345406-25G OR345406-5G
APOSOR345406-25GEA 340 EUR
APOSOR345406-25G APOSOR345406-5G
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
1-(Benzenesulphonyl)-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₂S
Peso molecolare: 292,741 g/mol
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04153750
CAS Number: 744209-63-0