Stampa…
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-cyanopyridine
OR345399-10G OR345399-25G OR345399-5G
APOSOR345399-10GEA 210 EUR
APOSOR345399-10G APOSOR345399-25G APOSOR345399-5G
2-Amino-5-bromonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688591
CAS Number: 709652-82-4