Stampa…
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-bromo-4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
OR345386-25G OR345386-5G
APOSOR345386-25GEA 144 EUR
APOSOR345386-25G APOSOR345386-5G
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₄BrClN₂S
Peso molecolare: 239,5200 g/mol
Punto di fusione: 45…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023232
CAS Number: 63810-78-6
UN: 3263
ADR: 8,III