3-Nitropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR345379-1G
OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA
105
EUR
APOSOR345379-1G
APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658500 CAS Number: 59290-85-6 |