Stampa…
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-chloro-2-hydroxypyridine
OR345375-10G OR345375-25G OR345375-5G
APOSOR345375-10GEA 148 EUR
APOSOR345375-10G APOSOR345375-25G APOSOR345375-5G
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-3-chloropyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₃BrClNO
Peso molecolare: 208,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662389
CAS Number: 58236-70-7