Stampa…
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345374-1G OR345374-250MG OR345374-500MG OR345374-2.5G
APOSOR345374-1GEA 304 EUR
APOSOR345374-1G APOSOR345374-250MG APOSOR345374-500MG APOSOR345374-2.5G
3-Hydrazino-2-nitropyridine
3-Hydrazino-2-nitropyridine
Formula: C₅H₆N₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00493934
CAS Number: 57115-43-2